Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ 96-Well PCR-Platten mit Rahmen
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Durchsichtig
Gelb, Durchsichtig
Packungsgröße:
300 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Quantitative Proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl Wells | 96 |
| DNase-frei | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für PCR-Techniken |
| Max. Wärmebeständigkeit | 121 °C |