Beschreibung
- Einteiliges Design: eine Kombination aus Polycarbonatrahmen und Polypropylenvertiefungen für optimale Leistung.
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Verpackungen garantieren eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe.
- Außerordentlich stabiler und drehbelastbarer Rahmen aus Polycarbonat.
- Verbesserte Verträglichkeit von Wohlbefinden zu Wohlbefinden.
- Abgebrochene Ecke und alphanumerische Gitterreferenzierung.
- Erhöhte Wannenränder für effektive Versiegelung, reduzieren auch das Risiko einer Kreuzkontamination.
Certifications
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von Human-DNA, DNase und RNase |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 5 Bags x 4 Plates |
| Farbe | Blau |
| Produkttyp | PCR-Platten mit flachem Design |
| Ausführung des Rahmens | Ohne Rand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |