Learn More
Eppendorf™ 96-Well twin.tec™ PCR-Platten mit Rahmen und konischem Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Beschreibung
- Die geringe Durchbiegung des Rahmens macht diese Platte zur idealen Wahl für den Einsatz in automatisierten und robotischen Systemen
- Zertifiziert frei von nachweisbarer menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR.* Inhibitoren
- Einteiliges Design: Kombination von Polycarbonat und Polypropylen für optimale Leistung
- Verbesserte Planparallelität
- Hohe Festigkeit und Steifigkeit
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Rahmen gewährleistet Kompatibilität mit automatisierten Systemen
- Äußerst dünne Wände für optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Passt für die meisten Thermocycler und die MegaBACE™ Kapillarsequenzierer
- Innerhalb SBS Empfehlungen zum Fußabdruck (127,76 ±0,25 mm x 85,476 ±0,25 mm)
- Stapelbar
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Acht Aushöhlungen im Rahmen ermöglichen das Positionieren und Bearbeiten der Platten im Thermocycler-Block
- Erhöhte Well-Ränder für wirksame Abdichtung und Verringerung des Kreuzkontaminationsrisikos
- Niedrige Bauweise für eine verbesserte PCR-Effizienz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Quantitative Proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Blau, Weißer Boden |
| Produkttyp | 96-Well-PCR-Platte |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl Wells | 96 |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Mehr anzeigen |