Learn More
Axygen™ 96-Well Spitzen, transparent
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16620234 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
250 μl
Sterilität:
Nicht steril
Steril
Gefiltert:
Gefiltert
Nicht gefiltert
Spitzenform:
Geringe Retention, Maxymum Recovery
Standard
Packungsgröße:
4800 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Sterilität Gefiltert Spitzenform Packungsgröße
16620234 250 μl Steril Nicht gefiltert Standard 4800 Stück
16640234 200 μl Steril Gefiltert Standard 4800 Stück
16630234 200 μl Steril Gefiltert Geringe Retention, Maxymum Recovery 4800 Stück
16600234 250 μl Nicht steril Nicht gefiltert Geringe Retention, Maxymum Recovery 4800 Stück
16610234 250 μl Steril Nicht gefiltert Geringe Retention, Maxymum Recovery 4800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16620234 Lieferant Axygen™ Lieferanten-Nr. VT255R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 CHF
    302.03 CHF / 4800 Stück
    Sparen 64.97 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Axygen™ Maxymum Recovery™ Spitzen wurden für die Arbeit mit den Agilent/Velocity11 und MGI Tech Automatisierungssystemen entwickelt, die für den hohen Durchsatz der RNA-Extraktion von biologischen Proben auf der Basis von Magnet-Beads aktiviert werden können oder für die Automatisierung von Prä-PCR-Proben mit hohem Durchsatz vorkonfiguriert und qualifiziert sind.
  • Spitzenformat: 96 Spitzen
  • Spitzengrößenbereich: Bis zu 250 μl
  • Spitzenmaterial: Transparentes Polypropylen
  • Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Verfügbare Optionen:
    • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
    • Nicht steril oder steril
    • Axygen Maxymum Recovery Oberfläche
  • Kompatibilität:
    • Bravo Automatisierte Liquid-Handling-Plattform
    • VPrep™ Vertikalpipettierstation für die Handhabung von Flüssigkeiten
    • MGISP-960
    • MGISP-100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 250 μl
Gefiltert Nicht gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Format Rack, 96
Spitzenform Standard
Menge 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Vertikalpipettierstation für die Handhabung von Flüssigkeiten
Material Polypropylen