Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Well PCR-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit V-Boden
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
240 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Menge | 240/Packung |
| Rahmenfarbe | Weiß |
| Wellfarbe | Durchsichtig |