Learn More
Ratiolab™ 96-Well-Mikrotestplatten aus Polystyrol
Artikelnummer. 11315872
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
100 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Packungsgröße
11315872 Runder Boden (U-Well) 100 Stück
11971401 Konischer Boden (V-Well) 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11315872 Lieferant Ratiolab™ Lieferanten-Nr. 6018111
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit einer präzisen Konstruktion und der perfekten Form für den Einsatz mit automatischen Systemen.
  • Hergestellt aus durchsichtigem Polystyrol
  • 96 Brunnen mit einem Volumen von ca. 300 μL
  • Mit U- oder V-Boden
  • SBS Standardformat für Mikrotestplatten
  • 8 x 12 Wells alphanumerisch codiert
  • Brunnen mit erhöhtem Rand zur Reduzierung von Kreuzkontaminationen und zur effektiven Abdichtung mit Ratiolab Coverfilme
  • Optimaler Platz für präzise Positionierung
  • Platzsparend und stapelbar
  • Lieferbar in Verpackungseinheiten mit je 100 Stück
Spezifikation
Barcode Alphanumerisch
Format SBS-Standard
Array 8 x 12
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatische Systeme
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 100/Packung
Eingefasst Erhaben