Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachem Boden, 2 x 8 Streifen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- 2 x 8 Streifen
- Nicht-pyrogen
- Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt Geeignet für Transmissionsmessungen
- Die Polystyrol-Oberfläche ist h
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifenplatte |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | Weiß |
| Produkttyp | Streifenplatte |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 6 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 350 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Microlon 600 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 388 μl |
| Mehr anzeigen |