Learn More
BRAND™ 96-well Deep-well Platte
Hergestellt aus hochwertigem, reinem Propylen, autoklavierbar und beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMS. Deepwell-Platten eignen sich hervorragend für die Probenlagerung, Screening-Assays mit hohem Durchsatz (HTS), die eine Mutterplatte benötigen, Zell- und Gewebekulturen, immunologische Assays und andere Anwendungen.
Marke: BRAND™ 701340
Additional Details : Gewicht : 2.43000kg
Beschreibung
- Polypropylen-Platten sind bei 250 °F (121 °C) autoklavierbar und beständig gegen viele Chemikalien, einschließlich Phenolen, Chloroform und DMSO.
- Durchsichtige Polystyrolplatten sind in nicht sterilen, sterilen und sterilen Ausführungen mit behandelten hydrophilen Oberflächen erhältlich. Sie können zwischen flachen, runden oder konischen Böden wählen.
- Die Platten besitzen erhöhte Ränder für eine einfache Versiegelung mit Klebefolien sowie vertiefte Zwischenräume für weniger Kreuzkontaminationen. Die optionalen Deckel besitzen Kondensationsringe.
Spezifikation
Standard | |
Durchsichtig | |
Polypropylen | |
96 | |
Rund | |
U-bottom |
8 x 12 | |
96-Well Assay-Mikrotiterplatten | |
1,2 ml | |
Nicht steril | |
Zell- und Gewebekulturen, Probenlagerung, immunologische Assays und andere Anwendungen |