Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Level 2 High-Throughput Applications
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Microtiter Plates, Round U, V, and Flat-Bottom, Performance Level 2, for high-throughput analysis. They are certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marke: Thermo Scientific™ 60180-P205
319.56 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23262" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.70000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 2 WebSeal™ 96-well Round U, V, and Flat-Bottom Microtiter Plates are designed to ensure high quality data with an uninterrupted workflow for high-throughput GC and HPLC/UHPLC applications. They are ideal for regulated labs that use water and polar solvents.
Use Level 2 polypropylene well plates for routine QA/QC workflows, sensitive applications with lower sample concentrations, and data collection for total ion chromatograms (TIC).
These 96-well plates are certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 7 mm Diameter, Round, Level 2.
Chemisch und thermisch hochbeständiges Polypropylen
- Umfassende chemische Kompatibilität mit Alkoholen, Acetonitril und anderen gängigen HPLC-Lösungsmitteln
- Geeignet für einen Temperaturbereich von −80 bis +121 °C
- GC-getestet, um einen geringen Gehalt an extrahierbaren Substanzen sicherzustellen
Kompatibel mit zahlreichen Geräten
- Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
- Formate mit flachen und tiefen Wells
- Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für eine optimale Probenrückgewinnung
Spezifikation
No Barcode | |
8 x 12 | |
Clear | |
96 | |
Unsteril | |
350 μl | |
100 Plates | |
14,7 mm | |
Microtiter |
Certified, GC/MS and LC/MS Tested | |
Webseal™ | |
Polypropylen | |
10 bis 300 μl | |
Unbeschichtet | |
Flachboden | |
-80°C to 121°C | |
7 mm |