Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Plattenrahmen für C8 einzeln abbrechbare Streifen
Beschreibung
- 1 x 8 Abbrechbar C-Boden
- Flach mit gebogener Kante
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifenplatte |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
Name des Produkts
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?