Learn More
BRAND™ 96-Well PCR-Platten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10279880 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Ausführung des Rahmens:
Halbhoch
Ohne Rahmen
Packungsgröße:
50 Stück
Artikelnummer. 10279880
Marke: BRAND™ 781350
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hergestellt aus hochwertigen, reinen Kunststoffen für ausgezeichnete, reproduzierbare Ergebnisse in den meisten PCR-Anwendungen
  • Die Konstruktion verzichtet auf Schmierstoffe und chemische Zusätze, die Reagenzien und Proben kontaminieren könnten
  • Autoklavierbar, RNase-, DNase- und DNA-frei
  • Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten dank einheitlicher und präziser Wärmeübertragung hervorragende Ergebnisse
  • Kompatibel mit den meisten wichtigen Thermocycler-Marken
  • 96 Wells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode No Barcode
Bindungseigenschaft Untreated
Zertifizierung/Konformität RNase-/DNase-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung Bagged
Farbe Durchsichtig
Einwegprodukt Single-use
Produkttyp PCR 96-well plate
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermal Cyclers
Ausführung des Rahmens Ohne Rahmen
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 0.20 mL
Anzahl Wells 96
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Conical Bottom (V-well)
DNase-frei Yes
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR
Enthält Plates only
Anzahl pro Packung 50/Pk.
Profil Standard
RNase-frei Yes