Learn More
Thermo Scientific™ 96-Well Non-Skirted Plates, Low Profile Promotion
Low profile 96-well plates for use in PCR and qPCR applications
Marke:  Thermo Scientific™ AB0700
Additional Details : Gewicht : 0.39700kg
Artikelnummer. 15707486
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Low profile to reduce dead space and to increase PCR efficiency
  • Available with black alpha-numeric lettering
  • Improved access for liquid handling
  • Maximum fill volume of 0.2 mL
  • Cut corner: H12
Spezifikation
Spezifikation
Standard
Clear
96
8 x 12
Virgin Polypropylene