Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikroplatten CELLSTAR™, zellkulturbehandelt
Artikelnummer. 10309181
Ansicht ändern
Click to view available options
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
160 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Barcode Packungsgröße
10309181 Kein Barcode 160 Stück
32043085 Inklusive Barcode 160 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10309181 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    592.00 CHF
    321.37 CHF / 160 Stück
    Sparen 270.63 CHF
    45% Rabatt
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Fördert eine gleichmäßige Zellanhaftung und ein gleichmäßiges Wachstum. Verfügt über ein Kamindesign und ist steril und gebrauchsfertig.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen
  • Nicht zytotoxisch
  • Mit automatisierten Systemen kompatibel
  • Alphanumerische Well-Codierung zur einfachen Probenidentifikation
  • Hohe optische Klarheit für eine optimale mikroskopische Untersuchung
  • Kamin-Well-Design, erhöhte Wells und Kondensationsringe in den Deckeln helfen, Kreuzkontaminationen zu verhindern
  • Physikalische Oberflächenbehandlung für verbesserte Zelladhäsion
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien DIN ISO 9001
  • Geliefert in einer Packung mit 160
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei; Inhalt nicht zytotoxisch
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Kulturfläche 34 mm2
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung 10 Stück/Packung, 160 Stück/Karton
Farbe Klar
Produkttyp Cell Culture Microplates
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 335 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 160
Anzahl pro Packung 10
Menge 160/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellformat Kaminähnlich
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 15 mm