Learn More
Thermo Scientific™ Glasbeschichtete WebSeal™ Plate+ Kunststoff-Mikrotiterplatten, 2. Generation
Artikelnummer. 30286141 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Anzahl pro Packung:
100
100 Platten
10 Platten
Packungsgröße:
10 Stück
100 Stück
Artikelnummer. 30286141
Marke: Thermo Scientific™ 60180P341B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese glasbeschichteten Mikrotiterplatten für Probennalysen mit hohem Durchsatz, die Glasfläschchen benötigen.
Für Proben, die Glasfläschchen benötigen, können jetzt mit diesen gläserbeschichteten Mikrotiterplatten Analysen mit hohem Durchsatz durchgeführt werden. Unsere glasbeschichteten Thermo Scientific™ WebSeal™ Plate+ Kunststoffplatten der zweiten Generation sind die Lösung für reine Kunststoffplatten, die aufgrund der Adsorption an Kunststoff-Well-Wänden eine schlechte Lösungsmittelstabilität oder einen Produktverlust verursachen. WebSeal Plate+ Produkte sind mit einer ultramodernen Glasbeschichtung versehen, die eine Beschichtung mit höherer Dichte (200 A dick) ermöglicht, um die Stabilität und Reproduzierbarkeit von Lösungsmitteln zu verbessern, insbesondere für Biomoleküle, die an Kunststoffwänden adsorbieren.
  • Bietet eine extrem niedrige Adsorption an Well-Oberflächen für kritische polare Verbindungen
  • Ermöglicht Analysen geringster Spuren für stark adsorbierende Analyten
  • Bietet höchste Reproduzierbarkeit
Performance Level 3 Vials – for High Performance Analysis
  • Ideal for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
  • Performance Level 3 products include unique WebSeal Plate and glass-coated polypropylene plates and plates with glass inserts
  • Suitable for HPLC/UHPLC applications
  • Suitable for QA/QC applications using core detectors such as UV, DAD/PDA, RI, Fluorescence, ELSD, and MS analysis
Specification Certified
  • All Thermo Scientific SureSTART WebSeal well plates are dimensionally verified
Lot Traceable
  • 100% traceable through the manufacturing process
  • Certificate of Conformance is available by lot number upon request
About Thermo Scientific WebSeal Well Plates and Mats
Thermo Scientific WebSeal plates and mats are available in three performance levels:
  • Level 1 well plates are for everyday applications and are suitable for non-regulated labs using water and polar solvents
  • Level 2 well plates are for high-throughput applications and are suitable for regulated labs using water and polar solvents
  • Level 3 well plates are for high performance applications and are suitable for regulated labs using all solvent types including non-polar solvents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Inklusive Barcode
Format SBS Standard
Autoklavierbar Autoclavable
Produktlinie SureSTART WebSeal Level 3
Farbe Clear
Einwegprodukt Single-use
Material Polypropylene
Anzahl Wells 384
Arbeitsvolumen (metrisch) 100 μL
Sterilität Non-sterile
Oberflächenbehandlung Glass coated
Gesamtvolumen (metrisch) Well 145 μL
Wellform Rounded Square, Conical Bottom (V-well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bio molecules
Anzahl pro Packung 100
Höhe (metrisch) 14.4 mm