Learn More
Eppendorf™ Sterile 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit flachem Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10310604 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
240/Packung
80/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10310604 80/Packung 80 Stück
10658204 240/Packung 240 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10310604 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 0030602102
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die neuen Eppendorf Microplates bringen eine einzigartige Klarheit in Ihr Labor! Noch nie war es so einfach, Proben in eine Mikrotestplatte aus Polypropylen zu pipettieren, zu prüfen und wieder zu gewinnen. Die einfach zu lesende OptiTrack™ alphanumerische Beschriftung auf jeder Platte macht die Identifikation einzelner Wells spielend leicht, beschleunigt die Befüllung und verringert das Fehler-Risiko deutlich. Die hohe, bei Polypropylen-Mikrotestplatten einzigartige, Transparenz sorgt dafür, dass Sie Ihre Proben immer im Blick haben. Das RecoverMax™ Design garantiert eine maximale Probenrückgewinnung, minimiert den Wicking-Effekt und reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Die sehr hohe Stabilität sichert eine gute Zentrifugierbarkeit auch bei hohen Drehzahlen. Durch beste Rohstoffe und einen innovativen Produktionsprozess setzen die Eppendorf Microplates einen neuen Standard im Bezug auf Klarheit, Reinheit und Stabilität!
Höchste Transparenz für verbesserte Probensichtbarkeit
OptiTrack™ Matrix für einfache und schnelle Well Identifikation
g-safe™ für hohe Zentrifugier- und Mischstabilität
Flache, planare Oberfläche mit erhöhten Wellrändern für effektives Versiegeln
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Chargen-Testung und Zertifizierung in PCR clean- oder Steril-Qualität
Masse B/T/H 127,8/85,5/14,4mm
Microplate 96 mit 96 runden Wells, Microplate 384 mit 384 Wells mit abgerundeten Kanten
Erfüllt die Standards ANSI/SBS 1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004
Auf Anfrage sind die Eppendorf Microplates auch in grösseren Abpackungen und mir Barcode erhätlich
Typ: Microplate 96/F
Wells: 96
Wells: F
Farbe: Klar
Qualität: Ja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß, Klar durchsichtiger Boden
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 80/Packung
Rahmenfarbe Weiß
Wellfarbe Klar