Learn More
BTX™ 96-Well Disposable Electroporation Plate
Click to view available options
Pulse Form:
Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Try out many different electroporation conditions (cell density, buffer, pulse voltage and width, etc.) to find the highest transfection efficiency, quickly and easily with the ECM 830HT, ECM630 HT or the Gemini X2 HT Electroporation systems.
- Standard multi-well formats
- Bio-compatible materials
It's like 96 electroporation cuvettes in one convenient plate.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | High-throughput Electroporation |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | BTX High-throughput Systems |
| Beschreibung | 96-well Disposable Electroporation Plate, 2 mm gap, 100 μL, 1 Plate |
| Menge | Je 1 |
| Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0.08 in. |
| Größe (metrisch) Abstand | 2 mm |
| Volumen (metrisch) | 100 μL |
| Sterilität | Steril |
| Pulse Form | Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle |
| Hochdurchsatz-Kompatibilität | Yes |