Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Artikelnummer. 10378913
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Rund
Volumen (metrisch) Well:
1,9 μl
3,9 μl
Material:
Polystyrol
Höhe (metrisch):
14.4 mm
8 mm (niedriges Profil)
Packungsgröße:
40 Stück
80 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Volumen (metrisch) Well Material Höhe (metrisch) Packungsgröße
10378913 Quadratisch, flacher Boden (F-Well) 3,9 μl Polystyrol 8 mm (niedriges Profil) 80 Stück
10540593 Rund 1,9 μl Polystyrol 14.4 mm 40 Stück
10582954 Rund 1,9 μl Polystyrol 14.4 mm 40 Stück
10145553 Quadratisch, flacher Boden (F-Well) 3,9 μl Polystyrol 8 mm (niedriges Profil) 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10378913 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 609171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1500.00 CHF
    964.12 CHF / 80 Stück
    Sparen 535.88 CHF
    35% Rabatt
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation sind für die Abdichtung mit VIEWseal Klebefolie optimiert.
  • Nicht steril
  • Polystyrol
  • Gute optische Eigenschaften
  • Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Verpackung Innenbeutel zu je 20
Farbe Klar
Produkttyp Standard
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 3,9 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-treated
Wellform Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften
Anzahl pro Karton 80
Menge 80/Karton
Höhe (metrisch) 8 mm (niedriges Profil)