Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Kristallisations-Mikrotiterplatten sind für die Abdichtung mit VIEWseal™ Klebefolie optimiert.
Marke:  Greiner Bio-One 609101
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10010372
  • 583.00 CHF / 40 Stück
Verfügbar ab
19-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Non-sterile
  • Polystyrene
  • Good optical properties
  • With crystallisation well per reservoir
  • Alphanumeric well coding
  • With CrystalDrop™ lid, experiments are possible with sitting drop and hanging drop metho
Spezifikation
Spezifikation
Flat
Sitting drop applications with different well profiles and material properties
40
14.4 mm
96
4.1 μL
Standard
Clear
Polystyrene
40/Cs.
Non-sterile
8 x 12
Standard
Square