Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit kaminförmigen Wells und rundem (U-förmigem) Böden
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Konisches Well-Design mit flachem Boden
- Gewährleistet ein präzises Pipettieren
- Reduziert das Totvolumen der Wells
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Verhindert Kapillareff
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |