Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und Silikon-/PTFE-Matte
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
:
47.3 mm Höhe ,1000 μL Volumen, abgeschrägter Boden
Beschreibung
- 96 Wells
- Silikon/PTFE
- Durchsichtig
- Glas
- Eingeschnürt
- 1000 μ l
- Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
- Verschiedene Versiegelungsoptionen
- Chromatographie-geprüft
- Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Glas |
| Anzahl Wells | 96 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1000 μl |
| Profil | Eingeschnürt |
| Höhe (metrisch) | 47.3 mm |