Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und PE-Schnappverschlüssen mit Septum
Artikelnummer. 12940851 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konus
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12940851
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen
  • 96 Wells
  • Silikon/PTFE
  • Durchsichtig
  • Glas
  • Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
  • Verschiedene Versiegelungsoptionen
  • Chromatographie-geprüft
  • Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1000 μl
Wellform Rund