Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 50 cm
Beschreibung
Includes
Jedes Array enthält 96 Kapillaren (50 cm lang) zur Verwendung mit dem Applied Biosystems 3730XL DNA-Analysator
- Verwendung pro Array: 300 Läufe (mit Reagenzien von Applied Biosystems)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapillarlänge | 50 cm |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Array enthält 96 Kapillaren (50 cm lang) für die Verwendung mit dem Applied Biosystems 3730xl DNA-Analysator. Wir garantieren die Leistung der 3730 Kapillar-Arrays für bis zu 300 Läufe und innerhalb eines Jahres nach dem Kauf. |
| Format | Kapillararray |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Anzahl Kapillaren | 96 Kapillaren |
| Produkttyp | DNA-Analysator 96-Kapillar-Array |
| Menge | 1 Array |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |