Learn More
Applied Biosystems™ 3730xl DNA Analyzer 96-Capillary Array, 36 cm
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Includes
Jedes Array enthält 96 Kapillaren (36 cm lang) zur Verwendung mit Applied Biosystems 3730XL DNA-Analysator.
Wird für die Sequenzierung, Mikrosatellitenanalyse, SNP-Genotypisierung und Fragmentanalyse verwendet.
Bestellinformation
Jeweils
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sequenzierung |
| Software Type | Fragmentanalyse |
| Menge | 1 Array |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 3730xl DNA-Analysator |
| Länge (metrisch) | 36 cm (Kapillare) |
| Anzahl Kapillaren | 96 Kapillaren |
| Produkttyp | Kapillararray |
| Kapillarlänge | 36 cm |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Inhalt und Lagerung | Jedes Array enthält 96 Kapillaren (36 cm lang) für die Verwendung mit dem Applied Biosystems 3730xl DNA-Analysator. Wir garantieren die Leistung der 3730 Kapillar-Arrays für bis zu 300 Läufe und innerhalb eines Jahres nach dem Kauf. |