Learn More
Uvex 95790 Insole For Uvex 1 Sport - Width 14
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 Sport
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex 1 Sport |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nr. |
Geschlecht | Unisex |
Beschreibung
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9579.0
- Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex 1 Sport | |
Nr. | |
Weite Breite | |
Nein |