Learn More
Uvex 94907 Comfortable Climate Insole For Uvex G2 - Width 10
Comfortable climatic insole with antistatic properties for Uvex 1 G2
auf Anfrage
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Uvex G2 |
Material | Microvelour |
Einwegprodukt | Nein |
Geschlecht | Unisex |
Beschreibung
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable, moisture-absorbent and quickly re-drying material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No: 9490.7
- Sizes: 35 to 52
Spezifikation
Schwarz | |
Microvelour | |
Unisex | |
Ja |
Uvex G2 | |
Nein | |
Schmale Breite | |
Nein |