Learn More
Euro Protection™ 94% Polyester/6% Spandex Vest
Artikelnummer. 12047886
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Groß
Extragroß
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
12047886 Extragroß 1 Stück
12037886 Groß -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12047886 Lieferant Euro Protection™ Lieferanten-Nr. 5YAGBXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70 CHF
    30.86 CHF / 1 Stück
    Sparen 67.84 CHF
    68% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026