Beschreibung
- Das revolutionäre Design der Gläser schafft ein außergewöhnliches Sichtfeld mit optischer Klarheit der Klasse 1 in jede Richtung.
- Sportliches, ergonomisches Design bietet Schutz ohne Ablenkung.
- Überbrillen-kompatibel für Brillenträger, die zusätzlichen Schutz benötigen
- Flexibler Rahmen und extra-breites Kopfband für eine verbesserte Passform und mehr Komfort.
- Hohe Kompatibilität mit anderen Komponenten der persönlichen Schutzausrüstung
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Supravision Excellence |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Farbe | Blau |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Anti-fog Goggles |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bauwesen, Gesundheitswesen |
| Rahmenfarbe | Anthrazit |
| Modell | 9320 Megasonic |
| Einzelheiten zur Belüftung | Indirekte Belüftung |
| Mehr anzeigen |