Learn More
uvex 9309 Pheos CX2 Sonic Schutzbrille
Artikelnummer. 17247331 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Hellbraun
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
17247331 Grau 1 Stück
17237331 Klar 1 Stück
17227331 Hellbraun 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17247331 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9309286
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    16.76 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.24 CHF
    16% Rabatt
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Funktionelle Weitsicht-Schutzbrille mit Supravision Beschichtungstechnologie für ein klares Sichtfeld auch unter extremen Klimabedingungen.
  • Kompakte Schutzbrille für weite Sicht mit Supravision Extreme Beschichtung
  • Ein i- gonomics-Produkt, das Komfort mit ergonomischem Design vereint
  • Weiches Stirn- und Nasenstück mit dem Glasmaterial verbunden
  • Leichtes Textil-Kopfband für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Leichte Konstruktion, wiegt nur 34 Gramm
  • Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden
  • Bezeichnung: 3 (Flüssigkeiten), 4 (grober Staub) und T (extreme Temperaturen)
Supravision Extreme Beschichtung
  • Innenraum: Antibeschlag
  • Außenmaterial: Kratzfest
  • Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Objektivtyp Supravision Extreme
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Antibeschlagbrille
Rahmenfarbe Schwarz, Weiß
Modell 9309 Pheos C x 2 Sonic
Transmissionswert 0,23
Gewicht (metrisch) 34 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 3 4 BT CE - 5-2,5 W 1 BT KN CE
Mechanical Strength B (120 m/s)