Beschreibung
- Polarisationsfilter bietet zuverlässigen Schutz vor Augenbelastung
- Besonders geeignet für reflektierende Oberflächen wie in Offshore-/Meeresumgebungen
- Schutz vor Reflexionen und Augenbelastung im Freien (z. B. Wasseroberflächen)
- Kratzfeste Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Plastic |
| UV-Schutz | UV400. |
| Mehr anzeigen |