Beschreibung
- Sportliche Brillen sorgen für eine optimale Abdeckung des gesamten Augenbereichs
- Innovativer Bügel mit Scharnier für eine individuelle Passform
- Das leichte Design wiegt nur 23 Gramm
- Metallfrei
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Supravision Sapphire |
| Linsenbeschichtung | Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Grau |
| Modell | 9199 X-Fit |
| Gewicht (metrisch) | 23 g |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |