Learn More
uvex 9199 X-Fit Schutzbrille
Artikelnummer. 17267311 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Linsenfärbung unitSize
17267311 Beschlagfrei, Kratzfest Bernsteinfarben 1 Stück
17227311 Beschlagfrei, Kratzfest Klar 1 Stück
17257311 Beschlagfrei, Kratzfest Grau 1 Stück
17287301 Kratzfest Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17267311 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9199286
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sportliche Brillen mit einem leichten Design, das eine optimale Augenabdeckung und eine hohe Benutzerakzeptanz bietet.
  • Sportliche Brillen sorgen für eine optimale Abdeckung des gesamten Augenbereichs
  • Innovativer Bügel mit Scharnier für eine individuelle Passform
  • Das leichte Design wiegt nur 23 Gramm
  • Metallfrei
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
  • Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Supravision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Bernsteinfarben
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Rahmenfarbe Grau
Modell 9199 X-Fit
Gewicht (metrisch) 23 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE