missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Pro Safety Spectacles with Comfort Sliders
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Weiches Nasenstück mit auffälligem X-Design für maximalen Tragekomfort
- Die Kombination aus hartem und weichem Material sorgt für eine druckfreie Passform
- Komfort-Schieber ermöglichen eine flexible Neigung der Bügel
- Die Geometrie des Bügels ist äußerst kompatibel mit anderen Formen von PSA
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Objektivtyp | Supravision excellence |
Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
Rahmenfarbe | Gelb, anthrazit |
Enthält | Komfort-Schieber |
Modell | 9199 X-Fit Pro |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Labeling | W 166 FT CE - 2C-1,2 W 1 FTKN CE |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'