Learn More
Uvex™ 9199 X-Fit Pro Safety Spectacles
12.80 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Transparent
Beschreibung
- Weiches Nasenstück mit auffälligem X-Design für maximalen Tragekomfort
- Die Kombination aus hartem und weichem Material sorgt für eine druckfreie Passform
- Die Geometrie des Bügels ist äußerst kompatibel mit anderen Formen von PSA
- Metallfrei
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001 |
Objektivtyp | Supravision excellence |
Linsenfärbung | Grau |
Rahmenfarbe | Anthrazit, hellgrau |
Modell | 9199 X-Fit Pro |
Transmissionswert | 0,23 |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
Labeling | W 166 FT CE - 5-2,5 W1 FTKN CE |