Description
- Schutzbrille mit modernem, sportlichem Design
- Die doppelsphärischen Gläser bieten ein großes Sichtfeld.
- Kann problemlos mit anderen Formen von PSA kombiniert werden.
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig.
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Doppelsphärisch |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gehörschutz, Helme und Bump-Kappen |
| Rahmenfarbe | Rot, grau |
| Modell | 9198 Pheos CX2 |
| Einzelheiten zur Belüftung | Belüftet |
| Material | Polycarbonat |
| Show More |