Beschreibung
- Eine schmale Version der ursprünglichen Pheos-Serie, die den Benutzern mit kleineren Köpfen einen optimalen und sicheren Sitz bietet
- Das weiche, rutschfeste Bügelende verhindert Druckpunkte für mehr Komfort
- Doppelsphärische Gläser bieten ein großes Sichtfeld
- Das Design ist äußerst kompatibel mit Gehörschutz, Helmen und Bump-Kappen
- Eye Plus Protection bietet zusätzlichen Augenbrauenschutz mit abgeschrägter Kante im oberen Bereich
- Fügen Sie bei Arbeiten in großen Höhen oder unter beengten Platzverhältnissen einfach ein Kopfband und einen Rahmen hinzu
Supravision Extreme Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest
- Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Doppelsphärisch |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Arbeiten in der Höhe oder in einem engen Raum |
| Rahmenfarbe | Blau, natürlich |
| Modell | Pheos S |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |