Learn More
uvex 9192 Pheos S Brille
Artikelnummer. 17227281 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Linsenfärbung unitSize
17227281 Beschlagfrei, Kratzfest Klar 1 Stück
17247281 Beschlagfrei Klar 1 Stück
17257281 Beschlagfrei Grau 1 Stück
17237281 Beschlagfrei, Kratzfest Grau 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17227281 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9192282
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.10 CHF
    13.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.19 CHF
    1% Rabatt
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Doppelsphärische Gläser bieten ein breites Sichtfeld mit weichen, rutschfesten Bügelenden und verhindern Druckpunkte für verbesserten Komfort. Eine schmale Version der ursprünglichen Pheo-Serie, die eine optimale, sichere Passform für kleinere Köpfe biete
  • Eine schmale Version der ursprünglichen Pheos-Serie, die den Benutzern mit kleineren Köpfen einen optimalen und sicheren Sitz bietet
  • Das weiche, rutschfeste Bügelende verhindert Druckpunkte für mehr Komfort
  • Doppelsphärische Gläser bieten ein großes Sichtfeld
  • Das Design ist äußerst kompatibel mit Gehörschutz, Helmen und Bump-Kappen
  • Eye Plus Protection bietet zusätzlichen Augenbrauenschutz mit abgeschrägter Kante im oberen Bereich
  • Fügen Sie bei Arbeiten in großen Höhen oder unter beengten Platzverhältnissen einfach ein Kopfband und einen Rahmen hinzu
Supravision Extreme Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest
  • Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Objektivtyp Doppelsphärisch
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Zur Verwendung mit (Anwendung) Arbeiten in der Höhe oder in einem engen Raum
Rahmenfarbe Schwarz, Grau
Modell Pheos S
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Eng
Labeling W 166 F CE - 2C-1.2 W 1 FKN CE