Learn More
uvex 9190 i-3 Schutzbrillen
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Rahmenfarbe:
Blau, grau
Schwarz, Blau (schmale Version)
Schwarz, Grau
Schwarz, blau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Passend für eine Vielzahl unterschiedlicher Benutzer entwickelt
- Die Neigung des Bügels kann in mehreren Stufen eingestellt werden, sodass sie an individuelle Gesichtsformen angepasst werden kann
- Die 3-Komponenten-Technologie verfügt über ein verstellbares Nasenstück, weiche/rutschfeste Ohrstücke und metallfreie Bügel
- Entwickelt, um Druckpunkte zu vermeiden und so den Benutzerkomfort zu erhöhen
Supravision AR-Beschichtung
- Innen:Entspiegelt
- Außen:Entspiegelt
- Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Plus Beschichtung
- Innen:Beschlagfrei und kratzfest
- Außen:Beschlagfrei und kratzfest
- Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Sapphire Beschichtung
- Innen:Kratzfest und chemikalienbeständig
- Außen:Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision AR |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Rahmenfarbe | Schwarz, blau |
| Modell | 9190 i-3 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Nein |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |