Learn More
Uvex™ 9188 Cybric Schutzbrillen
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Beschreibung
- Die Brille verfügt über ein großes Sichtfeld und individuelle Einstellmöglichkeiten für zuverlässigen Schutz und Komfort
- Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
- Quattroflex Seitenarme mit vier Komfortpolstern sorgen für komfortablen, drucklosen Sitz am Ohr.
- Die Neigung der Seitenarme ist zwischen mehreren Ebenen einstellbar, so dass sie individuell an alle Gesichtsformen angepasst werden können.
- Die Supravision Saphirbeschichtung ist beidseitig äußerst chemikalienbeständig und kratzfest.
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
Spezifikation
Objektivtyp | Supravision Sapphire |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
Linsenfärbung | Durchsichtig |
Rahmenfarbe | Schwarz, orange |
Modell | 9188 Cybric |
Lens Material | Polycarbonat |
UV-Schutz | UV 400 |