Beschreibung
- Die ausgeklügelten Funktionen sorgen für hohen Anwenderkomfort, wenn sie über einen längeren Zeitraum getragen wird
- Weiches, flexibles Nasenstück für mehr Komfort und rutschfesten Sitz
- X-tended Augenschutz hält Staub, Schmutz und fliegende Partikel ab
- X-tended Seitenschutz erhöht den Schutz ohne Einschränkung der peripheren Sicht
- Neigung in 3 Positionen für individuelle Passform
- Die ausziehbare X-Twist-Bügeltechnologie ermöglicht eine flexible & bequeme Einstellung
- Weiche Ohrstücke für einen druckfreien, rutschfesten Sitz
- Zuverlässiger UV 400-Schutz
Supravision Excellence Beschichtung
- Innen: Beschlagfrei
- Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 172 |
| Objektivtyp | Supravision Excellence |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Rahmenfarbe | Anthrazit, Lime |
| Modell | 9183 i-5 |
| Transmissionswert | 0,23 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Mehr anzeigen |