Learn More
uvex 9169 Super F Over-the-Glasses Safety Glasses
Artikelnummer. p-7221896 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Hellbraun (CBR65)
Transparent
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17217261
Marke: uvex 9169261
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese extrem komfortable Schutzbrille bietet einen ausgezeichneten Schutz des Augenbereichs und passt perfekt über herkömmliche Korrekturbrillen. Die Brillen sind mit einer Vielzahl von Beschichtungen und Tönungen erhältlich.
  • Überbrille für Träger von Korrekturbrillen, mit speziellem Konzept für Bügel und Scharnier
  • Brillenbügel aus weichem, flexiblem Material gefertigt; sorgen für mehr Komfort und Griffigkeit
  • Uneingeschränkte periphere Sicht
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innen: Beschlagfrei
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Sapphire Beschichtung
  • Innen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Außen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Antihafteigenschaften ermöglichen eine einfache Entfernung von fettem/wässrigem Schmutz
Infradur Plus Beschichtung
  • Innen: Beschlagfrei
  • Außen: Kratzfest
  • Minimiert Verbrennungen durch Schweißfunken
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Supravision Excellence
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001, EN 170:2002
Linsenfärbung Transparent
Produkttyp Schutzbrille
Rahmenfarbe Schwarz
Modell 9169 Super F OTG
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Nein
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Plastic
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 ft. CE – 2 C-1,2 W 1 FTKN CE