missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ 9104 Ersatz-Klappglas
Click to view available options
Grau
Beschreibung
- Ersatzglas für 9104 Schweißschutzbrillen
- Beschichtet mit Uvex™ Infradur
- Schweißschutz Stufe 4
Uvex™ Infradur Beschichtung
- Innen: Kratzfest
- Außen: Kratzfest
- Trägt zur Minimierung von Schäden durch Schweißfunken bei
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 169:2001 |
Objektivtyp | Uvex™ Infradur |
Linsenfärbung | Grau |
Zur Verwendung mit (Geräte) | 9104 Schweißschutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schweißen (Schutzstufe 4) |
Rahmenfarbe | Schwarz |
Einwegprodukt | Nein |
Lens Material | Polycarbonat |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'