Learn More
Heraeus™ 90 ml Platin-Tiegel in hoher Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
90 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Ausgezeichnete Korrosions- und Säurebeständigkeit
- Höchsttemperatur 900 °C
- Geschirr nach Gebrauch reinigen
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Platin |
| Gewicht (metrisch) | 56 g |
| Kapazität (metrisch) | 90 mL |
| Höhe (metrisch) | 56 mm |