Learn More
Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000
Artikelnummer. 11864173 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
10,0 ± 1,0 μm
1000 μm
100 μm
110 μm
120 μm
140 μm
15 μm
170 μm
2000 μm
200 μm
20 μm
230 μm
280 μm
2 μm
30 μm
330 μm
400 μm
40 μm
480 μm
50 μm
550 μm
5 μm
60 μm
650 μm
70 μm
750 μm
80 μm
8 μm
90 μm
950 μm
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 11864173
Marke: Thermo Scientific™ 9015
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ersetzen Sie Polystyrol-Kügelchen in zahlreichen Anwendungen durch gemäß NIST™ nachverfolgbare Kügelchen aus Glas in Standardgrößen.
Ersetzen Sie Polystyrolsphären in vielen Anwendungen durch Thermo Scientific™ Glaspartikelstandards der Serie 9000, NIST™ rückverfolgbare Größenstandards aus trockenem Glas. Glas-Mikrosphären können für jede Anwendung eingesetzt werden, bei der ein NIST™ rückverfolgbarer Größenstandard mit geringer Größenverteilung benötigt wird, und die Probenbedingungen möglicherweise nicht für Polystyrolsphären geeignet sind. Glasmikrosphären besitzen eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln, zusätzlich zur höheren mechanischen und thermischen Stabilität.
Die Glas-Größenstandards sind sehr gleichmäßige, durch NIST-nachweisbare Methoden kalibrierte Borosilikat- oder Kalk-Natronglassphären. Die Standards sind ideal für die Kalibrierung von Mikroskopen, Streugeräten oder anderen Partikelmessgeräten. Sie werden auch bei Laserlicht-Streuungsstudien und in der Erforschung kollodialer Systeme verwendet.
  • Die mittleren Durchmesser wurden mit auf NIST™ rückführbaren Mikroskopie-Methoden von Thermo Fisher Scientific™ kalibriert.
  • Größenverteilung und Gleichförmigkeit werden anhand optischer Mikroskopie gemessen.
  • Sphären werden anstelle unregelmäßig geformter Partikel verwendet, um die Reaktion von Analysesystemen auf formbestimmte Effekte zu minimieren.
  • Die Produkte sind als Trockensphären verpackt.
  • Die Packungen sind nach Chargen nummeriert, was nach dem Kauf ausgezeichneten technischen Service und Support gewährleistet.
  • Die Produkte der Serie 9000 von 2 μm bis 20 μm werden aus Borosilikatglas hergestellt, besitzen eine Partikeldichte von 2,5 bis 2,55 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,56 bei 589 nm (25 °C).
  • Produkte von 30 μm bis 2.000 μm bestehen aus Kalknatronglas, haben eine Partikeldichte von 2,4 bis 2,5 g/cm3 und einen Brechungsindex von 1,51 bei 589 nm (25 °C).
Im Lieferumfang enthalten:
Kalibrierungs- und Rückverfolgbarkeitszertifikat gemäß NIST™, einschließlich Beschreibung der Kalibrierungsmethode und Messunsicherheit, Tabelle chemischer und physikalischer Eigenschaften, Materialsicherheitsdatenblatt mit Gebrauchs- und Entsorgungsanweisungen.
Empfohlen für:
Spacer-Anwendungen, bei denen eine gleichmäßige Verbunddicke erforderlich ist.
Hinweis:
Thermo Fisher Scientific™ besitzt eigene Konstruktions-, Produktions- und Messtechnikeinrichtungen, damit eine bessere Qualitätskontrolle gewährleistet ist und auf Kundenwünsche besser reagiert werden kann. Neben diesen Polymer-Größenstandards bieten wir auch Kalibrierungsstandards in Silika- und Glasmaterialien an. Informationen zu spezifischen Anwendungen oder anderen Produktanforderungen, die hier nicht aufgelistet sind, erhalten Sie bei unserem Technischen Kundendienst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zusatzstoff Ohne
Konzentration 100 % Feststoffe
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern. Flasche dicht verschlossen halten, um Kontamination zu vermeiden.
Inhalt Glas-Mikrosphären, trocken
Beschreibung Die 9000-Serie ist erhältlich als einheitliche Partikel aus Borosilikat- oder Kalknatronglas in verschiedenen Größen zwischen 2 und 2000 μm. Sie sind gegen NIST-konforme mittlere Durchmesser kalibriert und zertifiziert und eignen sich für eine Vielzahl von Partikelmessungen. Außerdem haben sie eine höhere Toleranz gegenüber Chemikalien und Lösungsmitteln sowie eine höhere mechanische und thermische Stabilität.
Farbe Weiß
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anwendungen mit geringer Standardabweichung
Material Borosilikatglas
Produkttyp Partikel in Standardgrößen
Enthält Zertifikat der Kalibrierung und Rückverfolgbarkeit gemäß NIST
Partikeldichte 2,5 bis 2.55g/cm ³
Menge 1 g
Brechungsindex 1.56 bei 589 nm (25 °C)
Größenverteilungen s = 1,8 um , 11 % CV
Stabilität Produkt ist mindestens 24 Monate lang stabil.
Durchmesser (metrisch) 15 μm