Learn More
Hamilton™ 900 Mikroliterspritzen, RN-Anschluss, Nadel nicht im Lieferumfang enthalten
Artikelnummer. 11590132
Artikelnummer. 11590132
Marke: Hamilton™ 764801
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Spritzen der Serie 900 sind die preisgünstige Version der Spritzen der Serie 800. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 μl bis 10 μl. Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt. Dies reduziert die Anschaffungskosten der Spritze, eliminiert jedoch die Möglichkeit von Ersatzkomponenten.
  • Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 10 µl
  • Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt