Learn More
Hamilton™ 900 Mikroliterspritzen, RN-Anschluss, Nadel nicht im Lieferumfang enthalten
Die Spritzen der Serie 900 sind die preisgünstige Version der Spritzen der Serie 800. Diese Serie von Spritzen eignet sich ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 10 µl. Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt. Dies reduziert die Anschaffungskosten der Spritze, eliminiert jedoch die Möglichkeit von Ersatzkomponenten.
Marke: Hamilton™ 7647-01
Additional Details : Gewicht : 0.05800kg
Beschreibung
- Ideal für die Abgabe von Volumina von 0.5 µl bis 10 µl
- Der Spritzenhalter ist fest am Spritzenzylinder befestigt
Spezifikation
5 μl |