Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 90 ° Vorstöße, gebogen
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05025004
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Spezifikation
90°-Krümmer | |
Duran Glas | |
NS 29/32 |