Learn More
HUBER 90 ° Winkeladapter
Gewindeadapter Innen zu Außen
Marke: HUBER 6195
Additional Details : Gewicht : 0.05670kg
Beschreibung
90°-Adapter: Innengewinde auf AußengewindeSpezifikation
Adapter | |
Gewindegröße: M16 x 1 Buchse auf M16 x 1 Stecker |