Learn More
SymLine™ Adapter
Click to view available options
Verschlussgröße:
GL14
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ist bereits vorhanden
SymLine™ bietet für jedes gängige Gewinde einen passenden Adapter, sodass Sie nie wieder Probleme beim Verbinden verschiedener Gewindetypen haben werden.
- Viele nützliche Zubehörteile wie Verteiler, Absperrventile, Schrankdurchführungen oder Erdungskabel ermöglichen Ihnen die Konfiguration Ihres SymLine™-Systems entsprechend Ihren Anforderungen
- Alle Zubehörteile sind elektrostatisch ableitend und für den Einsatz in Laboren mit Explosionsgefahr zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussgröße | GL14 |
| Verschlussfarbe | Black |
| Beschreibung | Versatzadapter 90°, für Abluftfilter |
| Farbe | Black |
| Auskleidungsmaterial | HDPE |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Befestigung des Abluftfilters an den Abfallbehältern in jeder Position |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Exhaust Filter |
| Material | HDPE |
| Produkttyp | Adapter |