Learn More
9-Vinylcarbazol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15482608 250 g 250 Gramm
15472608 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482608 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H56174.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1484-13-5 | C14H11N | 193.25 g/mol
9-Vinylcarbazole is used as a monomer in the production of poly(vinylcarbazole), a conductive polymer, in which conductivity is photon-dependent. It is also used in the photoreceptors of photocopiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Vinylcarbazol wird als Monomer bei der Herstellung des leitfähigen Polymers Poly(vinylcarbazol) verwendet, bei dem die Leitfähigkeit photonenabhängig ist. Es wird auch in den Photorezeptoren von Photokopierern eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Acetonitril.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1484-13-5
Summenformel C14H11N
Molekulargewicht (g/mol) 193.25
MDL-Nummer MFCD00004966,MFCD00134336
InChI-Schlüssel KKFHAJHLJHVUDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-vinylcarbazole, n-vinylcarbazole, 9-vinyl-9h-carbazole, 9h-carbazole, 9-ethenyl, n-vinyl carbazole, vinylcarbazole, 1-vinylcarbazole, poly 9-vinylcarbazole, carbazole, 9-vinyl, poly-n-vinylcarbazole
PubChem CID 15143
IUPAC-Name 9-Ethenylcarbazol
SMILES C=CN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Vinylcarbazole
Schmelzpunkt 60°C to 65°C
Siedepunkt 154°C to 155°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 132988
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetonitrile.
Formelmasse 193.24
Reinheit (%) ≥98%