Learn More
Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Thread Caps and Septa
Artikelnummer. p-200113257
Click to view available options
Farbe:
Black, Ivory, Red, Schwarz, Elfenbein, Rot
Black, Red, White, Schwarz, Rot, Weiß
Blau
Blau, Durchsichtig
Blau, Elfenbein, Rot
Blau, Gold
Blau, Gold, Weiß, Rot
Blau, Rot, Beige
Blau, Rot, Klar
Blau, Rot, Transparent
Blau, Rot, Weiß
Blau, Weiß
Gelb, Blau, Weiß
Gelb, Elfenbein, Rot
Gelb, Rot, Weiß
Grün, Blau, Weiß
Grün, Elfenbein, Rot
Grün, Rot, Weiß
Grün, Weiß, Rot
Rosa, Blau, Weiß
Rosa, Elfenbein, Rot
Rosa, Rot, Weiß
Rot, Blau, Weiß
Rot, Elfenbein
Rot, Weiß
Schwarz, Blau, Weiß
Schwarz, Rot, Weiß
Transparent, Weiß, Rot
Weiß, Blau
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Blaues Silikon/PTFE
Durchsichtiges PTFE/blaues Silikon
Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi, vorgeschlitzt
PTFE/Gummi
Roter Naturkautschuk/beiges PTFE
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE
Roter Naturkautschuk/transparentes PTFE, vorgeschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Silikon, weiß/PTFE, rot
Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon
Weiches Septum, PTFE/blaues Silikon, vorgeschlitzt
Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE
Weiches Septum, blaues Silikon/PTFE, vorgeschlitzt
Material:
HDPE
Polypropylen
Polypropylen, Stahl
Polypropylen, Stahl, Steel
Typ:
Oben offene Kappe
Oben offener Schraubverschluss
Schraube
Schraubkappe, oben offen
Schraubverschluss
Schraubverschluss mit offener Kappe (magnetisch)
Unit Size:
100 Stück
1000 Stück
500 Stück
Product Code. 11543860
Brand: Thermo Scientific™ 60180728
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With AVCS built into these 9 mm screw caps you will get an optimal, consistent seal every time.
Prevent septa push through and over- and under-tightening. With Advanced Vial Closure System (AVCS) technology built into 9 mm Thermo Scientific™ 9 mm Autosampler Vial Screw Caps and Septa you will get an optimal, consistent seal every time. With just one turn, they offer easy-on, easy-off convenience, and are a cost effective alternative to caps with bonded septa. Choose from Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™, and Thermo Scientific™ Chromacol™ brands.
Mithilfe der neuen National Target DP 9 mm Verschlüsse können Chromatographieanwender Proben zuverlässiger und effizienter analysieren. Der Verschluss der C5000-Serie ist für fast alle Chromatographie-Autosampler geeignet, die für 12 x 32 cm Fläschchentabletts ausgerüstet sind, verhindert effektiv ein Durchdrücken des Septums und trägt zu einer erheblichen Verbesserung der Produktivität und Flexibilität im Labor bei. Kern der Verschlüsse der National Target DP 9 mm C5000 Serie ist die Advanced Vial Closure System Technologie. Einfach ausgedrückt: AVCS ermöglicht es Ihnen, Ihren Verschluss so zu halten, wie nie zuvor. Die Verschlüsse der C5000-Serie sind vollständig kompatibel mit allen Target DP 9 mm-Fläschchen der C4000-Serie.
Merkmale der Target DP 9 mm-Fläschchenverschlüsse:
  • Das Durchdrücken der Septen ist durch die verbesserte Innengeometrie nahezu ausgeschlossen
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
  • Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
  • Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
Weitere Informationen finden Sie unter
www.fishersci.com, wo Sie nach Schlüsselwörtern suchen können
National Target DP Fläschchen Verschlüsse.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
  • Ein Fläschchen mit weiter Öffnung verdient einen Verschluss mit weiter Öffnung. Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000 Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
  • Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Ziel-DP 9 mm-Festverschluss
  • Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bis zu -80 °F gelagert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beschreibung 9 mm oben offener Schraubverschluss, kurzes Gewinde, 6-mm-Öffnung
Durchmesser (metrisch) Öffnung 6 mm
Farbe Blau, Elfenbein, Rot
Material Polypropylen
Septum PTFE/Gummi
Produktlinie Surestop
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen)
Menge 1000 Packungen
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Typ Oben offene Kappe
Verschlussgröße 9 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 9-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde